Learn More
Hydroxyharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469782
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydroxyharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469782
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11469782
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10831.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 127-07-1 | CH4N2O2 | 76.055 g/mol
Hydroxyurea is used as an inhibitor of DNA synthesis and an anti-cancer drug. It is used as a precursor to prepare 1-hydroxy-5,6-dimethyl-1H-pyrimidine-2,4-dione via reaction with 2-methyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester. It is used in the treatment of melanoma, resistant chronic myelocytic leukemia and recurrent metastatic or inoperable ovarian. It is also involved in reducing the rate of painful attacks in sickle-cell disease and has anti-retroviral properties in diseases such as AIDS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, heißem Alkohol und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Ethanol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-07-1
Summenformel CH4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.055
MDL-Nummer MFCD00007943
InChI-Schlüssel VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3657
ChEBI CHEBI:44423
IUPAC-Name Hydroxyharnstoff
SMILES C(=O)(N)NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxyurea
Schmelzpunkt ∽140°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 1 g
Beilstein 1741548
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,hot alcohol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol and benzene.
Formelmasse 76.06
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog NumberA10831.03,A10831.14,A10831.06
Chargennummer10250263 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog NumberA10831.03,A10831.14,A10831.06
ChargennummerW01J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberA10831.03,A10831.14,A10831.06
Chargennummer10245808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA10831.03,A10831.14,A10831.06
ChargennummerW12A021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10831.03,A10831.14,A10831.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxyurea
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydroxyurea
Name des Produkts
Hydroxyharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >