Learn More
Hydroxylamin-O-Sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2950-43-8 | H3NO4S | 113.09 g/mol
71.50 CHF - 1555.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2950-43-8 |
---|---|
Summenformel | H3NO4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 113.09 |
MDL-Nummer | MFCD00011604 |
InChI-Schlüssel | DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxideMehr anzeigen |
PubChem CID | 76284 |
IUPAC-Name | Aminohydrogensulfat |
SMILES | NOS(O)(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10428662
|
Thermo Scientific Acros
325940250 |
25 g | Glasflasche |
71.50 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10692322
|
Thermo Scientific Acros
325941000 |
100 g | Glasflasche |
192.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10646594
|
Thermo Scientific
325940010 |
1 kg | Glasflasche |
1555.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2950-43-8 | |
113.09 | |
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N | |
76284 | |
NOS(O)(=O)=O |
H3NO4S | |
MFCD00011604 | |
hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxideMehr anzeigen | |
Aminohydrogensulfat |
Spezifikation
Hydroxylamine-O-sulfonic acid | |
2950-43-8 | |
Weiß | |
0.97 | |
H2NOSO3H | |
01,481; 02,217; 03,156; 04,256; 05,343; 06,290; 08,250; 09,245; 10,207; 15,17 | |
Solubility in water: soluble | |
NOS(O)(=O)=O | |
113.09 | |
113.09 | |
Kristallpulver |
0.97 | |
210.0°C | |
Echt | |
H3NO4S | |
MFCD00011604 | |
hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide | |
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N | |
Aminohydrogensulfat | |
76284 | |
0.97 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 220-971-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NC5427000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.