Learn More
Hydroxylaminhydrochlorid, ACS, > 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydroxylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 152°C (decomposition) |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | >96% |
Beilstein | 3539763 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol |
Formelmasse | 69.49 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Hydroxylaminhydrochlorid, ACS, > 96 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur