Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxyapatit-Nanopartikel, 5 bis 10 % (w/v) wässrige kolloidale Dispersion Artikelnummer.: 15485805
Verfügbar ab: 19-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Hydroxyapatit-Nanopartikel, 5 bis 10 % (w/v) wässrige kolloidale Dispersion
Artikelnummer. 15485805
25 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
250 mL
Artikelnummer. 15485805
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66691.AC
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
20 – 50 nm-Partikel
Hydroxyapatite nanoparticles is used for polishing and dental powders, porcelain and pottery, and enameling. It is also utilized to engineer new biomaterials for applications such as bone grafts and fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Synonym nHAP; Nanohydroxyapatit
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Format Flüssigdispersion
Menge 25 mL
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Hydroxyapatit-Nanopartikel, 5 bis 10 % (w/v) wässrige kolloidale Dispersion >