Learn More
Hydroxy(tosyloxy)Jodbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11332747
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydroxy(tosyloxy)Jodbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332747
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11332747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15701.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 27126-76-7 | C13H13IO4S | 392.207 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27126-76-7
Summenformel C13H13IO4S
Molekulargewicht (g/mol) 392.207
MDL-Nummer MFCD00011547
InChI-Schlüssel LRIUKPUCKCECPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxy tosyloxy iodo benzene, htib, koser's reagent, phenyliodosohydroxy tosylate, koser reagent, unii-2eoa97b14a, hydroxy p-tolylsulfonyl oxy iodo benzene, hydroxy 4-methylbenzenesulfonato-o phenyliodine, iodosobenzene-i-mono-p-toluenesulfonate, hydroxy phenyl 4-methylbenzenesulfonoperoxoyl iodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 325434
IUPAC-Name [Hydroxy(phenyl)-$l^{3}-iodanyl]4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OI(C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxy(tosyloxy)iodobenzene
Schmelzpunkt 131°C to 136°C
Menge 25 g
Beilstein 2150074
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 392.22
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog NumberL15701.14,L15701.06
Chargennummer10226575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberL15701.14,L15701.06
Chargennummer10218525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog NumberL15701.14,L15701.06
Chargennummer10163198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL15701.14,L15701.06
Chargennummer10166693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL15701.14,L15701.06
Name des Produkts
Hydroxy(tosyloxy)Jodbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >