Learn More
Hydrochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10338573
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydrochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338573 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 kg, Plastikeimer, 10 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10338573
Marke: Thermo Scientific Acros 120910100
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 123-31-9 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-31-9
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
MDL-Nummer MFCD00002339
InChI-Schlüssel QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
IUPAC-Name Benzol-1,4-Diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroquinone
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 170.0°C to 174.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.32
Siedepunkt 285.0°C to 287.0°C
Flammpunkt 165°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Plastikeimer
Menge 10 kg
Beilstein 06, 836
Fieser 05,341; 14,249
Merck Index 15, 4845
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 70g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene,readily soluble in ethanol,acetone and methanol
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Nadelähnliche Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number120910100,120910020,120915000
ChargennummerA0462692 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number120910100,120910020,120915000
ChargennummerA0456264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2023 Catalog Number120910100,120910020,120915000
ChargennummerA0451116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number120910100,120910020,120915000
ChargennummerA0451117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number120910100,120910020,120915000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroquinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Hydrochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >