Learn More
Contec™ HydroPure™ mit gereinigtem Wasser
BIOPHARMA
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
Marke:  Contec™ SBT16HPW
169.48 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15567171
  • 227.00 CHF / 6 Flaschen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
  • Zusammensetzung: 6 % Wasserstoffperoxid in Wasser
  • Kann direkt auf die Oberfläche aufgebracht werden, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten
  • Gefiltert auf 0.22 Mikrometer unter Luftstrom Gütegrad A
  • Entfernt Verunreinigungen physisch
  • Ausreichende sporizide Aktivität für Bereiche mit Gütegraden A/B
  • Geringe Rückstände, keine Rückstandsbeseitigung mit Alkohol oder Wasser erforderlich
  • Gammabestrahlt
  • Große Tröpfchengröße
  • Erleichtert die Transferdesinfektion in Isolatoren und Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS)
  • Gleiche Qualität wie bei der Verwendung von Wasserstoffperoxiddampf
  • Dreifach/doppelt in einer linearen Abreißverpackung verpackt
  • Nicht korrosiv
Anwendungen:
  • Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsmittel mit Reinstwasser
6,5 bis 7,5
Farblos
Klar
6 % Wasserstoffperoxid in gereinigtem Wasser (EP)
Begrenzte Nutzung
No
6/Karton
1 l
Flüssigkeitsspray
Steril
Nicht autoklavierbar
Wasserstoffperoxid und gereinigtes Wasser (EP)
Zerstäuberpistolenflasche
Gefiltert
Einsatz in der Pharmaindustrie
33,81 oz.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer241002898 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/04/2025 Catalog NumberSBT16HPW
Chargennummer240702835 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/01/2025 Catalog NumberSBT16HPW
Chargennummer240702817 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/12/2024 Catalog NumberSBT16HPW
Chargennummer240502755 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/08/2024 Catalog NumberSBT16HPW
Chargennummer240402733 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/07/2024 Catalog NumberSBT16HPW
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ HydroPure™ mit gereinigtem Wasser > Trigger-Sprühflasche; 6x1 l