Learn More
Contec™ HydroPure™ mit gereinigtem Wasser
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
Marke: Contec™ SBC56HP
150.59 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
- Zusammensetzung: 6 % Wasserstoffperoxid in Wasser
- Kann direkt auf die Oberfläche aufgebracht werden, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten
- Gefiltert auf 0.22 Mikrometer unter Luftstrom Gütegrad A
- Entfernt Verunreinigungen physisch
- Ausreichende sporizide Aktivität für Bereiche mit Gütegraden A/B
- Geringe Rückstände, keine Rückstandsbeseitigung mit Alkohol oder Wasser erforderlich
- Gammabestrahlt
- Große Tröpfchengröße
- Erleichtert die Transferdesinfektion in Isolatoren und Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS)
- Gleiche Qualität wie bei der Verwendung von Wasserstoffperoxiddampf
- Dreifach/doppelt in einer linearen Abreißverpackung verpackt
- Nicht korrosiv
Anwendungen:
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
Spezifikation
Reinigungsmittel mit Reinstwasser | |
6,5 bis 7,5 | |
Farblos | |
Klar | |
6 % Wasserstoffperoxid in gereinigtem Wasser | |
Begrenzte Nutzung | |
No | |
2 Packungen | |
5 l |
Flüssig | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Wasserstoffperoxid und gereinigtes Wasser (EP) | |
Flasche mit Verschluss | |
Gefiltert | |
Einsatz in der Pharmaindustrie | |
136 oz. |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC STERILE HYDROPURE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
240102636 | Qualitätsbescheinigung | 02/07/2024 | SBC56HP |
240102664 | Qualitätsbescheinigung | 02/07/2024 | SBC56HP |
240202673 | Qualitätsbescheinigung | 02/07/2024 | SBC56HP |
220402055 | Qualitätsbescheinigung | 12/08/2022 | SBC56HP |
220302005 | Qualitätsbescheinigung | 30/07/2022 | SBC56HP |