Learn More
Brannan™ HYDROMETER SPECIFIC GRAVITY M50 1.400-1.450
Slot loaded density hydrometer for a variety of surface tension ranges.
Marke: Brannan™ 10/932/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Specific Gravity Hydrometer | |
270 mm | |
Soda Glass |
0.001 g/mL | |
1.40 to 1.45 g/mL | |
Stahlschrot |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ HYDROMETER SPECIFIC GRAVITY M50 1.400-1.450 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur