Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, ACS-Reagenz, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
4 l
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wasserstoffperoxidlösung |
Farbe | Nicht benannt |
Namenshinweis | Enthält Inhibitor |
UN-Nummer | 2014 |
Beilstein | 3587191 |
Konzentration | 30 Vol. % in H2O |
Formelmasse | 34.01 mol |
Güte | ACS-Reagenz |
Dampfdruck | 23.3 mmHg (30 °C) |
Dampfdichte | 1 (vs. Luft) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrogen peroxide solution
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide solution
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserstoffperoxidlösung, ACS-Reagenz, Honeywell >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur