Learn More
Wasserstoffperoxid, ACS-Reagenz, 30 Gew.-%-Lösung in Wasser, nicht stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10318293
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasserstoffperoxid, ACS-Reagenz, 30 Gew.-%-Lösung in Wasser, nicht stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318293
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10318293
Marke: Thermo Scientific Acros 411880010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen peroxide
Farbe Nicht benannt
Siedepunkt 108.0°C
Schmelzpunkt -33.0°C
Strukturformel HOOH
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Dichte 1.1100g/mL
Merck Index 15, 4835
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether, alcohol, insoluble in petroleum ether, decomposed by many organic solvents
Formelmasse 34
Reinheit (%) 29.0 to 32.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Relative Dichte 1.11
Hinweise zur Zersetzung >125°C
Menge 1 kg
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0451292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number411885000,411880025,411881000,411880010
ChargennummerA0445712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number411885000,411880025,411881000,411880010
ChargennummerB0547445A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number411885000,411880025,411881000,411880010
ChargennummerA0445712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog Number411885000,411880025,411881000,411880010
ChargennummerA0451292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog Number411885000,411880025,411881000,411880010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid, ACS-Reagenz, 30 Gew.-%-Lösung in Wasser, nicht stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >