Learn More
Wasserstoffperoxid, 35 % w/w wässr. Lösg., stab., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11348875
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasserstoffperoxid, 35 % w/w wässr. Lösg., stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348875
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11348875
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14000.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Hydrogen peroxide is used as an oxidizing agent to prepare propylene oxide, dibenzoyl peroxide, lauryl peroxide, peracetic acid and meta-chloroperoxybenzoic acid. It is also involved in the production of inorganic chemicals like sodium perborate and sodium percarbonate, which are used as bleaching agents in detergents. It is an associated iron catalyst and utilized for waste-water treatment to remove organic impurities through an advanced oxidation process. It is also used as a laboratory disinfectant and as a topical antiseptic. In the cosmetic industry, it is used for bleaching human hair and tooth whitening by mixing with ammonium hydroxide and baking soda respectively. Monopropellant engines using hydrogen peroxide as the fuel are commonly used for air-independent underwater propulsion applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1
Summenformel H2O2
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen peroxide
Namenshinweis stabilized
Siedepunkt 107°C
Schmelzpunkt -26°C
UN-Nummer UN2014
Beilstein 3587191
Konzentration 35% w/w aq. soln.
Dichte 1.13
Merck Index 14,4798
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether.
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
Formelmasse 34.02
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.335
Menge 500 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2024 Catalog NumberL14000.AE,L14000.AP
ChargennummerS12K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog NumberL14000.AE,L14000.AP
Chargennummer10247208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberL14000,L14000.AP
Chargennummer10242860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog NumberL14000.AP
ChargennummerW25J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog NumberL14000.AE,L14000.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide, 35% w/w aqueous solution, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid, 35 % w/w wässr. Lösg., stab., Thermo Scientific Chemicals >