Learn More
Wasserstoffperoxid 12 % (Gew./Vol.) (40 Volumen), rein, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
CAS | 7722-84-1 |
Siedepunkt | 100°C |
Schmelzpunkt | 0°C |
Summenformel | H2O2 |
MDL-Nummer | 11333 |
Synonym | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
InChI-Schlüssel | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OO |
IUPAC-Name | Wasserstoffperoxid |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrogen peroxide, 12% w/v
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P221-Mischen mit brennbaren Stoffen/ A§ unbedingt verhindern.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid 12 % (Gew./Vol.) (40 Volumen), rein, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur