Learn More
Wasserstoffperoxid, 0,3, ULTREX™ II UltraPure Reagenz, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15558324
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Wasserstoffperoxid, 0,3, ULTREX™ II UltraPure Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558324
450 mL, Polyflasche aus HDPE mit Druckboden
Click to view available options
Menge:
450 mL
Verpackung:
Polyflasche aus HDPE mit Druckboden
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15558324
Marke: Avantor J.T.Baker 515501
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Reagenzien für die kritische Elementaranalyse bei Konzentrationen von unter 10 ppt (parts per trillion, Teilchen pro Billion) von bis zu 65 Elementen
    Zur Verwendung in der ICP (Spektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma), Spurenmetallanalyse; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasserstoffperoxid
CAS 7722-84-1
Verpackung Polyflasche aus HDPE mit Druckboden
Summenformel H2O2
Menge 450 mL
Relative Dichte 1 l = 1.11 kg
Synonym Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
ChEBI CHEBI:16240
Formelmasse 34.01
Reinheit (%) 30%
Güte ULTREX™ II Ultrapure Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P283-Schwer entflammbare /flammhemmende Kleidung tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid, 0,3, ULTREX™ II UltraPure Reagenz, J.T. Baker™ >