Learn More
Wasserstoffhexachloroplatinat(IV)-Hydrat, ca. 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
135.68 CHF - 2112.51 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 26023-84-7
Summenformel Cl6H2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 409.80
MDL-Nummer MFCD00149909
InChI-Schlüssel ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexachloroplatinic acid, Platinic chloride
IUPAC-Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10695642
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
195370010
1 g Glasflasche
135.68 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10114310
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
195370050
5 g Glasflasche
542.70 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13408448
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
195370250
25 g Glasflasche
2112.51 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Wasserstoffhexachloroplatinat(IV)-Hydrat, ca. 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals