Learn More
Hydrogenhexachlorplatinat(IV)-Hydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), 38 bis 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
190.00 CHF - 1940.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 26023-84-7
Summenformel Cl6H2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 409.80
MDL-Nummer MFCD00149909
InChI-Schlüssel ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
IUPAC-Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10457182
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
363590010
1 g Glasflasche
190.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10771424
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
363590050
5 g Glasflasche
777.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10501804
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
363590250
25 g Glasflasche
1940.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Hydrogenhexachlorplatinat(IV)-Hydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), 38 bis 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals