Learn More
Flusssäure, technischer Gütegrad, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15690530
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Flusssäure, technischer Gütegrad, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15690530 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
6 x 1 l
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15690530
Marke: Honeywell-Fluka 010661L
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Technisch, 40 bis 45 %
  • Chemikalien, die nicht über einen festen Standardsatz für Qualitäts- und Verunreinigungsgrade verfügen oder für Produkte, bei denen die Reinheit < 90 % beträgt
  • Abweichungen in der Farbe und  physikalischen Form sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-39-3
Summenformel FH
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
MDL-Nummer MFCD00011346
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Flusssäure, Fluorwasserstoff, Fluorhydridsäure, Hydrofluorid, Rubigin, Fluorwasserstoffstoff, Fluorowodor-Politur, Caswell Nr. 484, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flusssäure
Konzentration 40 bis 45 %
Dichte 1.15 g/ml bei 25 °C
Dampfdruck 25 mmHg (20 °C)
Menge 1 l
UN-Nummer 1790
SMILES F
IUPAC-Name Fluoran
Formelmasse 20.01 mol
Güte Technisch
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrofluoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen fluoride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Flusssäure, technischer Gütegrad, Honeywell Fluka™ >