Learn More
Flusssäure, Honeywell™
Artikelnummer. 16655853 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
5 l, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Halbleiterqualität (Honeywell 17736), 49,5 – 50,5 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel– ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS-allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie, Chemische
    – Synthese und anorganische Chemie einschließlich essenzieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Siedepunkt 105°C (1,013 hPa)
CAS Min. % ≥40.00%
CAS Max. % <60.00%
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Reinheitsqualität Semiconductor grade acid
Menge 5 l
Summenformel FH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011346
Beilstein 1098214
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
IUPAC-Name Fluorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Name des Produkts
Flusssäure, Honeywell™ >