Learn More
Fluorwasserstoffsäure, ACS-Reagenz, 48 bis 51%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10370234
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluorwasserstoffsäure, ACS-Reagenz, 48 bis 51%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10370234
2,5kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10370234
Marke: Thermo Scientific Acros 423800025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrofluoric acid
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Schmelzpunkt -35,0 °C
Siedepunkt 105,0 °C
Dichte 1,1500g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,5 ppm
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand Max. 0,0005 %
Relative Dichte 1,15
Menge 2,5kg
Summenformel FH
Strukturformel HF
MDL-Nummer MFCD00011346
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
IUPAC-Name Fluorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formelmasse 20
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number423800250,423805000,423800025
ChargennummerA0460075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number423800250,423805000,423800025
ChargennummerA0449675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2023 Catalog Number423800250,423805000,423800025
ChargennummerA0394462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number423800250,423805000,423800025
ChargennummerA0404234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number423800250,423805000,423800025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fluorwasserstoffsäure, ACS-Reagenz, 48 bis 51%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >