Learn More
Flusssäure, ACS, 48 – 51 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Aussehen | Farblose Flüssigkeit |
Chemischer Name oder Material | Hydrofluoric acid |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | Special handling precautions required |
Geruch | Ätzend |
Prozentgehaltsbereich | 48-51% |
Menge | 10g |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 20.01 |
Güte | ACS |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10245629 | Analysenzertifikat | 06/02/2023 | 033361.K2,033258.09,033258.36,033361.AP |
10242522 | Analysenzertifikat | 01/08/2022 | 033361.K2,033258.09,033258.36,033361.AP |
Z27E067 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 033361.K2,033258.09,033258.36,033361.AP |
E27P25 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 033361.K2,033258.09,033258.36,033361.AP |
10236145 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 033361.K2,033258.09,033258.36,033361.AP |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31