Learn More
Hydrocortisone, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
50 mg
Beschreibung
Hydrocortisone is an adrenal glucocorticoid released in the stress response. Increases glucose production by gluconeogenesis. Immunosuppressant and antidiuretic hormone. Used in protocols to generate retinal pigment epithelial (RPE) cells from PSCs.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrocortisone |
CAS | 50-23-7 |
Summenformel | C21H30O5 |
Menge | 50 mg |
Synonym | hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril |
InChI-Schlüssel | JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N |
SMILES | CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O |
IUPAC-Name | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on |
Molekulargewicht (g/mol) | 362.466 |
PubChem CID | 5754 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hydrocortisone, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur