Learn More
Salzsäure, TraceSELECT™ Honeywell™ Artikelnummer.: 15667300
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Salzsäure, TraceSELECT™ Honeywell™
Artikelnummer. 15667300 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 15667300
Marke: Honeywell-Fluka 84415500ML
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
TraceSELECT™, für die Spurenanalyse, ≥ 37 %
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
Farbe Gelb
CAS 7647-01-0
Dichte 1.18 g/ml bei 20 °C, 1.2 g/ml bei 25 °C
Dampfdruck 3.23 psi (21.1 °C), 7.93 psi (37.7 °C)
Menge 500 ml
Summenformel ClH
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
UN-Nummer UN1789
Beilstein 1098214
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46 mol
Reinheit (%) ≥37 % (T)
Güte TraceSELECT™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure, TraceSELECT™ Honeywell™ >