Learn More
Salzsäurelösung 1 M (1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10386040
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Salzsäurelösung 1 M (1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10386040 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1AMP, Ampulle
Click to view available options
Menge:
1AMP
Verpackung:
Ampulle
Artikelnummer. 10386040
Marke: Fisher Chemical J/4320C/05
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für die Volumenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
pH 1
Farbe Farblos
CAS 7647-01-0
Schmelzpunkt -35 °C
Siedepunkt 57 °C
Verpackung Ampulle
Dampfdruck 125 mbar bei 20 °C
Menge 1AMP
Summenformel ClH
Viskosität 1,9 mPaS bei 15 °C
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chloran
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46 g/mol
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2537028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberJ/4320/15,J/4320/17,J/4320C/05,J/4320/99,J/4320/21,J/4320C/90,J/4320/24
Chargennummer2535086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberJ/4320/15,J/4320/17,J/4320C/05,J/4320/99,J/4320/21,J/4320C/90,J/4320/24
Chargennummer2532192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberJ/4320/15,J/4320/17,J/4320C/05,J/4320/99,J/4320/21,J/4320C/90,J/4320/24
Chargennummer2530245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberJ/4320/15,J/4320/17,J/4320C/05,J/4320/99,J/4320/21,J/4320C/90,J/4320/24
Chargennummer2528095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberJ/4320/15,J/4320/17,J/4320C/05,J/4320/99,J/4320/21,J/4320C/90,J/4320/24
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid, 1M, (1N) concentrated solution
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Salzsäurelösung 1 M (1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™ >