Learn More
Salzsäurelösung 0,5 M (0,5 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10315710
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Salzsäurelösung 0,5 M (0,5 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10315710 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Gehäuse 6AMP
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 1AMP
Gehäuse 6AMP
Artikelnummer. 10315710
Marke: Fisher Chemical J/4330C/90
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
ClH, CAS-Nummer-7647-01-0, spirits of salt, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, chlorohydric acid, muriatic acid, chlorwasserstoff, hydrochloric acid, 6AMP, CHEBI:17883, farblos bis gelb, VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
pH lt;1
Farbe Farblos bis hellgelb
Verpackung Ampulle
Menge Gehäuse 6AMP
Physikalische Form Flüssig
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2531466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberJ/4330C/05,J/4330C/90,J/4330/17,J/4330/15,J/4330/25
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 0.5M (0.5N) Hydrochloric acid (5M Concentrate for volumetric analysis)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/­Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäurelösung 0,5 M (0,5 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™ >