Learn More
Salzsäurelösung 0.1 M (0.1 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., Bp
ClH, CAS-Nummer 7647-01-0, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, hydrochloric acid, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 2.5 l, 100 Grad C, CHEBI:17883, farblos, 36,46 g/mol
69.05 CHF - 88.44 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10325710
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
J/4350/15
1 l
69.05 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10419560
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
J/4350/17
2,5 l
88.44 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ClH, CAS-Nummer 7647-01-0, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, hydrochloric acid, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 2.5 l, 100 Grad C, CHEBI:17883, farblos, 36,46 g/mol
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäurelösung 0.1 M (0.1 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., Bp