Learn More
Salzsäurelösung 0.02 M (0.02 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10733991 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
pH 2
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 14 und 20
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 0.02M, (0.02N)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäurelösung 0.02 M (0.02 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical >