Learn More
Salzsäure R1, Ph. Eur. Gütegrad, Reagecon™ Artikelnummer.: 11464689
Verfügbar ab: 04-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Salzsäure R1, Ph. Eur. Gütegrad, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11464689 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l, 1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
1 l
Artikelnummer. 11464689
Marke: Reagecon 1043501
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Verpackung 1 l
Menge 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • hydrochloric acid r1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P360-Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure R1, Ph. Eur. Gütegrad, Reagecon™ >