Learn More
Salzsäure, Honeywell™ Artikelnummer.: 16616173
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Salzsäure, Honeywell™
Artikelnummer. 16616173
2,5 l, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 16616173
Marke: Honeywell Research Chemicals 40233H2.5L
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Halbleiterqualität (Honeywell 17863), ≥32 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel– ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS-allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie, Chemische
    – Synthese und anorganische Chemie einschließlich essenzieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Siedepunkt 42°C (1,013 hPa)
CAS Min. % ≥50.00%, ≥30.00%
CAS Max. % <70.00%, <50.00%
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Reinheitsqualität Semiconductor grade acid
Menge 2,5 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Beilstein 1098214
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Name des Produkts
Salzsäure, Honeywell™ >