Learn More
Salzsäure, zur Bestimmung von Quecksilber, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rauchend (Hg ≤0.0000005 %), ≥37 %, Honeywell Fluka™
Zur Bestimmung von Quecksilber, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Begasung (Hg ≤ 0.0000005), ≥ 37 %
Chemische Identifikatoren
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Summenformel | ClH |
Molekulargewicht (g/mol) | 36.46 |
MDL-Nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
InChI-Schlüssel | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 |
Spezifikation
Salzsäure | |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
≥ 37 % | |
Poly-Flasche | |
3.23 psi (21.1 °C), 7.93 psi (37.7 °C) | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
1098214 | |
Wasserlöslich | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Gelb | |
7647-01-0 | |
1.2 g/ml bei 25 °C | |
≤0.0005 % (als SO4) | |
ClH | |
1789 | |
Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chloran | |
313 | |
36.46 mol |
Sicherheit und Handhabung
P261-P280-P305 + P351 + P338-P310
H290-H314-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'rtecsNumber' : MW4025000
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Salzsäure
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure, zur Bestimmung von Quecksilber, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rauchend (Hg ≤0.0000005 %), ≥37 %, Honeywell Fluka™