Learn More
Salzsäure, Umweltprobenanalyse-Gütegrad, 34 bis 37.5 %, Thermo Scientific™
single sub-boiling quartz distillation
Chemische Identifikatoren
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Summenformel | ClH |
Molekulargewicht (g/mol) | 36.46 |
MDL-Nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
InChI-Schlüssel | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMehr anzeigen |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMehr anzeigen | |
CHEBI:17883 |
Spezifikation
Colorless liquid | |
Farblos | |
7647-01-0 | |
Pungent | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorwasserstoff | |
313 | |
36.46 |
Hydrochloric acid | |
Single sub-boiling quartz distillation | |
1.19g/cm3 | |
34-37.5% | |
Flüssig | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
Umweltbewusstsein |
Sicherheit und Handhabung
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
H314-H335: Causes severe skin burns and eye damage. May cause respiratory irritation.
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7