Learn More
Salzsäure, ACS-Reagenz, 37 %, Honeywell Fluka™
ACS-Reagenz, 37 %
34.85 CHF - 1832.63 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
15638350
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
258148-25ML
25 ml 1.2 g/ml bei 25 °C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15602790
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
258148-100ML
100 ml 1.2 g/ml bei 25 °C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15662790
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
258148-6X500ML-GL
6 x 500 mL 1.2 g/mL at 25°C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15612790
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
258148-189L
189 l 1.2 g/ml bei 25 °C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure, ACS-Reagenz, 37 %, Honeywell Fluka™