Learn More
Salzsäure 37 %, mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., Fisher Chemical Artikelnummer.: 10254100
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Salzsäure 37 %, mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., Fisher Chemical
Artikelnummer. 10254100 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
missing translation for 'unitSize'
1 Liter
500 Milliliter
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 10254100
Marke: Fisher Chemical H/1180/PB08
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Salzsäure 37 %, mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Especificaciones
pH 1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -35 °C
Siedepunkt 57 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 125 mbar bei 20 °C
Menge 500 ml
Viskosität 1,8 mPaS bei 15 °C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 37% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR , Conform to EP
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Consejos de prudencia
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Salzsäure 37 %, mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., Fisher Chemical >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado