Learn More
Salzsäure, 37 %, reinst, d = 1,18, SLR, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10763124
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Salzsäure, 37 %, reinst, d = 1,18, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10763124 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Gehäuse 5L, Plastikflasche aus HDPE, 5 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 5L
25L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10763124
Marke: Fisher Chemical H/1150/21
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
ClH, CAS-Nummer-7647-01-0, Chlorwasserstoff hcl, Muriatäure, Salzsäure, Chlorwasserstoff, Hydrogenchlorid, Chloridwasserstoff, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, Salzsäure, wasserfreie Salzsäure, 2,5 l, 57 °C, CHEBI:17883, farblos, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
pH –1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -35 °C
Siedepunkt 57 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 125 mbar bei 20 °C
Menge Gehäuse 5L
Viskosität 1,8 mPaS bei 15 °C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure, 37 %, reinst, d = 1,18, SLR, Fisher Chemical™ >