Learn More
Salzsäure 32 bis 35 %, Optima™, für Ultraspuren-Elementaranalyse, Fisher Chemical
535.60 CHF - 990.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Summenformel | ClH |
Molekulargewicht (g/mol) | 36.46 |
MDL-Nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
InChI-Schlüssel | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Chlorwasserstoff |
SMILES | Cl |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
11974081
|
Fisher Chemical
A466-250 |
250 ml |
535.60 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11954081
|
Fisher Chemical
A466-1 |
1 l |
990.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11984081
|
Fisher Chemical
A466-500 |
500 ml |
620.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Chemical Identifiers
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
Chlorwasserstoff |
Specifications
1 | |
7647-01-0 | |
57 °C | |
ClH | |
Flüssig | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorwasserstoff | |
36.46g/mol |
Farblos | |
-35 °C | |
125 mbar bei 20 °C | |
1,8 mPaS bei 15 °C | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
Cl | |
36.46 |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Hydrochloric acid 32-35%, Optima for Ultra traces analysis
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P353-Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Salzsäure 32 bis 35 %, Optima™, für Ultraspuren-Elementaranalyse, Fisher Chemical