Learn More
Salzsäure 25 %, mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1 |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | -35 °C |
Siedepunkt | 57 °C |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dampfdruck | 125 mbar bei 20 °C |
Menge | 1 l |
Viskosität | 1,9 mPaS bei 15 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Salzsäure (~25%)
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure 25 %, mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur