Learn More
Salzsäure 20 %, für Spurenmetallanalyse, d=1.1, Primar™, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 ml
2,5 l
Spezifikation
Spezifikation
pH | lt;1 |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 2,5 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid 1.1 S.G. trace elemental analysis Primar
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure 20 %, für Spurenmetallanalyse, d=1.1, Primar™, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur