Learn More
Thermo Scientific™ Kohlenwasserstofflösliche Flüssigkeit zur Silikonbehandlung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ kohlenwasserstofflösliche Flüssigkeit für die Silikonbehandlung von Glasoberflächen.
302.00 CHF - 1195.00 CHF
Spezifikation
Standardkomponenten | 1,7-Dichlor-1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxan |
---|---|
Produkttyp | Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid |
Benachrichtigungen:
Das Material ist brennbar, bevor sich der Film gebildet hat, und bei seiner Applikation wird HCl-Qualm erzeugt. Die Flüssigkeit ist während der Applikation sauer, und es sollte darauf geachtet werden, Korrosion von Metall zu vermeiden, das mit der Flüssigkeit in Kontakt kommt. Im Anschluss an die Applikation ist die Oberfläche neutral.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11507590
|
Thermo Scientific™
TS-42800 |
120 ml |
302.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11531094
|
Thermo Scientific™
TS-42801 |
480 ml |
1195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ kohlenwasserstofflösliche Flüssigkeit für die Silikonbehandlung von Glasoberflächen. Diese kurzkettige, klare polymere Silikonflüssigkeit besteht hauptsächlich aus Dichloro-octamethyltetrasiloxan und ist in organischen Lösungsmitteln löslich. Bei Anwendung auf Glas, Quarz oder ähnlichen Produkten reagieren die nicht hydrolysierten Chloratome in der Kette mit Oberflächensilanolen und bilden einen neutralen, hydrophoben, eng gebundenen Film, der die gesamte Oberfläche bedeckt. Die Silikonflüssigkeit eignet sich ausgezeichnet für die Modifikation von Metallen, bestimmten Kunststoffen, Keramik und Glasfasern.
Zusätzliche ProduktinformationenKohlenwasserstofflösliche Flüssigkeit zur Silikonbehandlung ist sauer, und es sollte darauf geachtet werden, Korrosion von Metall zu vermeiden, das mit der Flüssigkeit in Kontakt kommt.
Die Flüssigkeit ist nur während der Applikation sauer; nach der Applikation ist die Oberfläche neutral.
Spezifikation
1,7-Dichlor-1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxan | |
Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid |
Sicherheit und Handhabung
- Surfasil, 120 mL.
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.