Learn More
Bromwasserstoffsäure, purum p.a., Honeywell
Purum p.a., ≥ 48 %
45.30 CHF - 147.77 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10035-10-6 |
---|---|
Summenformel | BrH |
Molekulargewicht (g/mol) | 80.91 |
MDL-Nummer | MFCD00011323 |
InChI-Schlüssel | CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Bromwasserstoff, Bromwasserstoffsäure, Bromsäure, Wasserfreie Hydrobromsäure, Bromowodor-Politur, Hydrobromid, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide |
PubChem CID | 260 |
ChEBI | CHEBI:47266 |
IUPAC-Name | Broman |
SMILES | Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15661690
|
Honeywell Research Chemicals
18730-250ML |
250 ml | N/A | |||||||
15651690
|
Honeywell Research Chemicals
18730-1L |
1 l |
147.77 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Chemische Identifikatoren
10035-10-6 | |
80.91 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N | |
260 | |
Broman |
BrH | |
MFCD00011323 | |
Bromwasserstoff, Bromwasserstoffsäure, Bromsäure, Wasserfreie Hydrobromsäure, Bromowodor-Politur, Hydrobromid, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide | |
CHEBI:47266 | |
Br |
Spezifikation
Bromwasserstoffsäure | |
1.49 g/ml bei 25 °C | |
BrH | |
1788 | |
Bromwasserstoff, Bromwasserstoffsäure, Bromsäure, Wasserfreie Hydrobromsäure, Bromowodor-Politur, Hydrobromid, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide | |
Br | |
80.91 | |
CHEBI:47266 | |
≥ 48 % |
10035-10-6 | |
8 mmHg (25 °C), 320 psi (21.1 °C) | |
MFCD00011323 | |
3587158 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N | |
Broman | |
260 | |
80.91 mol | |
purum p. a |
Sicherheit und Handhabung
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-113-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MW3850000
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bromwasserstoffsäure, purum p.a., Honeywell