Learn More
Bromwasserstoffsäure, ACS, 47.0 bis 49 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11374217
Zum Warenkorb hinzufügen
Bromwasserstoffsäure, ACS, 47.0 bis 49 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374217
250 ml
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
4 x 1 l
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 11374217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036694.AK
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Luftempfindlich
Hydrobromic acid is an indispensable raw material for organic intermediates, inorganic pharmaceuticals, photosensitive materials, dyes, and medicines. It is also used in the production of bromine compounds. It is used as an important agent in the industrial processes of isomerization, polymerization, hydration, and dehydration, and esterification reactions. It plays an essential role for the extraction of mercury from the cinnebar ore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-10-6, 7732-18-5
Summenformel BrH
Molekulargewicht (g/mol) 80.91
MDL-Nummer MFCD00011323
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spezifikation
Aussehen Transparente bis blassgelbe Flüssigkeit
Chemischer Name oder Material Hydrobromic acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1,49 g/cm3
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dampfdruck 22.500 hPa (16.876 mmHg) bei 20 °C.
Prozentgehaltsbereich 47.0-49.0%
Menge 250 ml
Physikalische Form Flüssig
Beilstein 3587158
Löslichkeitsinformationen Miscible in water.
IUPAC-Name Bromwasserstoff
Formelmasse 80.92
Güte ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromwasserstoff:48,0%; Wasser:52,0%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY05K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number036694.K2,036694.M1,036694.AK
ChargennummerU29K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number036694.K2,036694.M1,036694.AK
ChargennummerQ24K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number036694.K2,036694.M1,036694.AK
ChargennummerZ13J034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number036694.K2,036694.M1,036694.AK
ChargennummerZ19I063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number036694.K2,036694.M1,036694.AK
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrobromic acid, ACS, 47.0-49.0%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrobromic acid
Name des Produkts
Bromwasserstoffsäure, ACS, 47.0 bis 49 %, Thermo Scientific Chemicals >