Learn More
Bromwasserstoffsäure, 99.9999 % (Metallbasis), 48 % w/w aq., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11325819
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bromwasserstoffsäure, 99.9999 % (Metallbasis), 48 % w/w aq., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325819
500 ml
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
100 ml
500 ml
Artikelnummer. 11325819
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010991.AP
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Luftempfindlich
Hydrobromic acid is used for the production of inorganic bromides of zinc, calcium, and sodium. It is used as a catalyst in some alkylation reactions. In the field of metallurgy, it is employed in the extraction of certain ores. Further, it is used as a reagent for the cleavage of certain ether linkages or as a brominating agent in organic transformations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-10-6, 7732-18-5
Summenformel BrH
Molekulargewicht (g/mol) 80.91
MDL-Nummer MFCD00011323
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spezifikation
Aussehen Transparente bis blassgelbe Flüssigkeit
Chemischer Name oder Material Hydrobromic acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1,49
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dampfdruck 22500 hPa (16876 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (metals basis)
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
Beilstein 3587158
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name Broman
Formelmasse 80.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromwasserstoff:48,0%; Wasser:52,0%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW22D014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog Number010991.AE,010991.AA,010991.AP
ChargennummerW25D013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog Number010991.AE,010991.AA,010991.AP
ChargennummerY09E003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog Number010991.AE,010991.AA,010991.AP
ChargennummerU29D037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog Number010991.AE,010991.AA,010991.AP
ChargennummerX10E002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog Number010991.AE,010991.AA,010991.AP
Name des Produkts
Bromwasserstoffsäure, 99.9999 % (Metallbasis), 48 % w/w aq., Thermo Scientific Chemicals >