Learn More
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Stabilitäts-Einlegesohle
Bietet dem Fuß seitlichen Halt und zusätzlichen Halt an der Ferse und in der Mitte des Fußes.
Marke:  Emma Safety Footwear MM00107243
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10129674
  • 38.00 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Reguliert Feuchtigkeit
  • Enthält Aktivkohle zur Geruchsvermeidung
Spezifikation
Spezifikation
Grau
43
Stabilitäts-Einlegesohle
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Stabilitäts-Einlegesohle >