Learn More
Hydraziniumchlorid, 98+ %, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10530151
Hydraziniumchlorid, 98+ %, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10530151 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 g, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10530151
Marke: Fisher Chemical H/0600/50
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 200°C
Schmelzpunkt 198°C
CAS 5341-61-7
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 250 g
Summenformel ClH5N2
MDL-Nummer MFCD00064543
Synonym hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
InChI-Schlüssel BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NN
IUPAC-Name Hydrazin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 68.50
PubChem CID 17548
Formelmasse 104.97g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Name des Produkts
Hydraziniumchlorid, 98+ %, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical >