Learn More
Hydrazinmonohydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2644-70-4 | H4N2·HCl | 68.51 g/mol
101.00 CHF - 888.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 2644-70-4
Summenformel H4N2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 68.51
MDL-Nummer MFCD00044368
InChI-Schlüssel BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrochloride, hydrazine monohydrochloride, hydrazine, monohydrochloride, hydrazine,chloride, diamine hydrochloride, hydrazine.hydrochloride, hydrazine,hydrochloride, hydrazine mono hcl, nh2nh2hcl, pubchem17422
PubChem CID 115031
IUPAC-Name Hydrazin;hydrochlorid
SMILES NN.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10164120
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201992500
250 g Glasflasche
101.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10266350
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201990010
1 kg Glasflasche
272.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10668314
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201990051
5 kg Kunststoff-Fass
888.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Hydrazinmonohydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals