Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Laborhebebühne hydraulisch
Großer Labor-Hubtisch leichtgängiger Hubhydraulik. Lasten bis 85 kg (z.B. Heizbäder).
Marke: Juchheim Laborgeraete™ 02296
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Für statische und dynamische Lasten
- Besonders Stabil durch Scherenkonstruktion aus robustem Stahl
- Säure- und Basenbeständig durch hochwertige Pulverlackierung
- Benötigt keine externen Anschlüsse (Pumphydraulik voll integriert)
- Mit Griffen zum leichten Transport
Specifications
Stahl | |
1060 mm | |
Adjustment Range: 230 to 1060 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Juchheim Laborgeraete™ Laborhebebühne hydraulisch > Height (Metric): 1060 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction