Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Lab-Jack hydraulische Hebebühne
Marke:  Juchheim Laborgeraete™ 02297
Artikelnummer. 11342590
  • 1080.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Spezifikation
200 x 230 mm
200 x 230 mm
1 Threaded bolt, 2 nut M6, 2 tension spring, 1 bock (right), 1 bock (left), 2 screw M5 x 12, 6 nut M6, 6mm dia. U disk, 1 short guide pins perm., 1 bearing, 4 bar individually below, 4 individually bar above, 1 double bar at the bottom, 1 double bar at the top, 1 guide rail on the bottom right, 1 guide bar at the top right, 1 guide the lower left, 1 guide bar at the top left, 1 base plate, 4 Rubber feet , 4 screw M5 x 16, 1 cover plate, 4 screw M5 x 12, 1 guide pins cyl. long
Hydraulische Laborhebebühne
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Juchheim Laborgeraete™ Lab-Jack hydraulische Hebebühne > Tragfähigkeit:25 kg; Höheneinstellbereich:91-285mm