Learn More
HYDRANAL™ Wasserstandard KF-Ofen, 150-160 °C, Honeywell Fluka™
Standard für die Karl-Fischer-Ofenprüfung (Wassergehalt ca. 5,0 %, genauer Wert im Analysebericht)
Marke:  Honeywell-Hydranal 34693-10G
68.28 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15624350
  • 74.74 CHF / 10 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile von HYDRANAL Wasserstandard:
  • Breites Produktsortiment für volumetrische und coulometrische Karl-Fischer-Anwendungen sowie die indirekte Ofenanwendung
  • Hergestellt gemäß ISO 9001-Anforderungen
  • Analysebericht, der den genauen Wassergehalt und die erweiterte Unsicherheit zeigt
Verifiziert gegen externe Standards wie NIST SRM 2890 oder NMIJ CRM 4222
  • Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
  • Praktische Verpackung
  • Lieferung mit ausführlicher Gebrauchsanweisung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™ – Wasserstandard KF-Oven, 150 bis 160 °C
10 g
64044-51-5
NONH für alle Transportarten
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
HYDRANAL™ Wasserstandard KF-Ofen, 150-160 °C, Honeywell Fluka™ > 10 G-GLASFLASCHE