Learn More
HYDRANAL™-Natriumtartratdihydrat, Honeywell Fluka™
Standard für die volumetrische Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt ca. 15.66 %, genauer Wert in Analysebericht)
22.58 CHF - 548.79 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15644430
Unterlagen ansehen
Honeywell-Hydranal
34803-25G
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15624430
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Hydranal
34803-100G
100 g
105.38 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15664430
Unterlagen ansehen
Honeywell-Hydranal
34803-6X100G
6 x 100 g
548.79 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate
NONH for all modes of transport
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™-Natriumtartratdihydrat, Honeywell Fluka™