Learn More
Honeywell Fluka HYDRANAL™ – NEXTGEN Coulomat A-FA, Honeywell Fluka™
Anolyte für die kolorimetrische Karl-Fischer-Titration von Ketonen und Li-Ionen-Batterieelektrolyten, bevorzugt für Zellen mit Membran, Acetonitril-basiert, frei von Alkoholen (frei von CMR-Stoffen)
Marke:  Honeywell Fluka 34471-500ML
592.63 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17893080
  • 623.82 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • HYDRANAL™ ist aufgrund seines Engagements für Qualität, Konsistenz und kontinuierliche Innovation die vertrauenswürdigste Marke in der Karl-Fischer-Titration.
    • Umfassendes Produktportfolio mit 60 verfügbaren Produkten
    • 40 Jahre Innovation – mehr zu unseren NEXTGEN Reagenzien HIER
    • Spezieller technischer Service und Support
    • Mehr als 800 Anwendungshinweise sind auf unserer Website hinterlegt
    • Sehen Sie sich das Standardbetriebsverfahren für den NEXTGEN Coulomat A-FA an
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA
0.906 g/cm3
1 x 500 mL
5.5
<20.00%, ≥20.00%, <70.00%, <10.00%, <10.00%
Flüssig
Soluble in water
Orange
12°C to 13°C
Confidential Stabilizer 2, 75-75-2, Confidential Accelerator, Confidential Stabilizer 1, 75-05-8
≥60.00%, ≥2.00%, ≥10.00%, ≥2.00%, ≥10.00%
Glasflasche
2924
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Honeywell Fluka HYDRANAL™ – NEXTGEN Coulomat A-FA, Honeywell Fluka™ > NextGen Coulomat A-FA; Menge: 1 x 500 ml