Learn More
HYDRANAL™ – Formamid trocken, Lösungsmittel für die KF-Titration, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15654360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Lösungsmittel für die Karl-Fischer-Titration
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-12-7, 68007-08-9
Summenformel CH3NO
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Formamid, Amid C1, Ameisenamid
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Formamid trocken
Namenshinweis Lösungsmittel für KF-Titration
Dichte 1.134 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Flammpunkt 175 °C
Menge 6 x 1 l
CAS Max. % 100.0000%
Siedepunkt 210 °C
Verpackung Glasflasche
Schmelzpunkt 2 bis 3 °C (Literatur)
Strukturformel HCONH2
Beilstein 505995
Güte Karl Fischer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formamide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Formamid trocken, Lösungsmittel für die KF-Titration, Honeywell Fluka™ >