Learn More
Hydranal™ – CRM Wasserstandard 10.0, zertifiziertes Referenzmaterial für die Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt 10 mg/g = 1,0 %), Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell-Hydranal 34425-80ML
121.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
HYDRANAL™ - CRM Water Standard 10.0 | |
1.000 g/cm3 | |
10 x 8 mL | |
<70.0000%, <30.0000%, <30.0000% | |
109°C | |
effektives Wasser volumetrisch | |
MFCD00008519 | |
CC1=CC=CC=C1C | |
106.17 |
Certified reference material for Karl Fischer titration (water content 10 mg/g = 1.0%) | |
32°C | |
≥50.0000%, ≥20.0000%, ≥20.0000% | |
108-32-7, 71-36-3 | |
Ampulle | |
C8H10 | |
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-Xylen | |
Zertifiziertes Referenzmaterial |
Sicherheit und Handhabung
- HYDRANAL CRM Water Standard 10.0
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol